4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
A1058-500G A1058-25G
TCIAA1058-500GEA 1830 DKK
TCIAA1058-500G TCIAA1058-25G
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin ≥98.0% (by GC)
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molekylvægt: 195.57 g/mol
Kogepunkt: 77°C
Smeltepunkt: 9
Flammepunkt: 95°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007841
CAS-nummer: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&vid=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %