4-Brom-m-toluidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene
B1990-25G B1990-5G
TCIAB1990-25GEA 403 DKK
TCIAB1990-25G TCIAB1990-5G
4-Brom-m-toluidin ≥98.0% (by GC)
4-Brom-m-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Kogepunkt: 240°C
MDL Number: MFCD00007828
CAS-nummer: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd5d3bfc9057bcdb730836511d0face05853ce3&vid=dfd5d3bfc9057bcdb730836511d0face05853ce3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C