α,α,α-Trifluor-p-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
A0662-25ML A0662-100ML
TCIAA0662-25MLEA 493 DKK
TCIAA0662-25ML TCIAA0662-100ML
α,α,α-Trifluor-p-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α,α,α-Trifluor-p-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Molekylvægt: 161.13 g/mol
Kogepunkt: 117°C
Flammepunkt: 86°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064396
CAS-nummer: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ede3203f39fee8ee81a6d9c9179dfb47c7c1733&vid=6ede3203f39fee8ee81a6d9c9179dfb47c7c1733&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %