4-(Trifluormethoxy)anilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T1345-5G T1345-25G
TCIAT1345-5GEA 156 DKK
TCIAT1345-5G TCIAT1345-25G
4-(Trifluormethoxy)anilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₆F₃NO
Molekylvægt: 177.13 g/mol
Kogepunkt: 83°C
Massefylde: 1.31
Flammepunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00041314
CAS-nummer: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72cc4c86ac8f99162d8ce4ca0161c546d249be73&vid=72cc4c86ac8f99162d8ce4ca0161c546d249be73&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %