5-Fluor-o-toluidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
F0232-25G
F0232-5G
TCIAF0232-25GEA
616
DKK
TCIAF0232-25G
TCIAF0232-5G
5-Fluor-o-toluidin ≥98.0% (by GC)
5-Fluor-o-toluidin
Formel:
C₇H₈FN Kogepunkt: 83°C Smeltepunkt: 36…38 °C Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007764 CAS-nummer: 367-29-3 EINECS: 206-689-6 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |