3-Fluor-p-toluidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
F0440-25G F0440-5G
TCIAF0440-25GEA 591 DKK
TCIAF0440-25G TCIAF0440-5G
3-Fluor-p-toluidin ≥98.0% (by GC)
3-Fluor-p-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 97
Smeltepunkt: 37
Massefylde: 1.09
MDL Number: MFCD00007762
CAS-nummer: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f42df13c9eb29645c8e5f62eec55655d0680dfb7&vid=f42df13c9eb29645c8e5f62eec55655d0680dfb7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 34.0 to 37.0 deg-C