3-Fluor-o-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
F0526-25G F0526-5G
TCIAF0526-25GEA 706 DKK
TCIAF0526-25G TCIAF0526-5G
3-Fluor-o-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 205°C
Smeltepunkt: 7
Massefylde: 1.359
Flammepunkt: 86°C
MDL Number: MFCD00007760
CAS-nummer: 443-86-7
EINECS: 207-142-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c9faf855f101839537d9a80adc8b01b69a6cc35&vid=6c9faf855f101839537d9a80adc8b01b69a6cc35&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %