3-Brom-p-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
B2354-25G B2354-5G
TCIAB2354-25GEA 895 DKK
TCIAB2354-25G TCIAB2354-5G
3-Brom-p-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Brom-p-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
Kogepunkt: 139°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00134176
CAS-nummer: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8afbbb3f4cb444604d0ee54c62873e6e1c52f2f&vid=d8afbbb3f4cb444604d0ee54c62873e6e1c52f2f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %