α,α,α-Trifluor-m-toluidin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A0434-25G A0434-500G A0434-100G
TCIAA0434-25GEA 132 DKK
TCIAA0434-25G TCIAA0434-500G TCIAA0434-100G
α,α,α-Trifluor-m-toluidin ≥99.0% (by GC)
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Kogepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 5 °C
Massefylde: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 85°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007797
CAS-nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN nummer: 2948
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52faea201a124bd5662fa5eae0d2eba78e1e5266&vid=52faea201a124bd5662fa5eae0d2eba78e1e5266&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %