α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
B1324-10G B1324-25G B1324-250G
TCIAB1324-10GEA 148 DKK
TCIAB1324-10G TCIAB1324-25G TCIAB1324-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin ≥97.0% (by GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-3,5-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Molekylvægt: 229.12 g/mol
Kogepunkt: 85°C
Smeltepunkt: 3
Flammepunkt: 98°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000394
CAS-nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&vid=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %