6-Fluor-m-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
F0528-25G F0528-5G
TCIAF0528-25GEA 673 DKK
TCIAF0528-25G TCIAF0528-5G
6-Fluor-m-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Fluor-m-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 90°C
Flammepunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00007654
CAS-nummer: 452-84-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&vid=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %