2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
A1582-25G A1582-5G
TCIAA1582-25GEA 690 DKK
TCIAA1582-25G TCIAA1582-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin ≥98.0% (by GC)
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
Molekylvægt: 179.12 g/mol
Kogepunkt: 190°C
Flammepunkt: 70°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007653
CAS-nummer: 535-52-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&vid=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %