2-Fluor-p-toluidin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
F0529-25G F0529-5G
TCIAF0529-25GEA 1270 DKK
TCIAF0529-25G TCIAF0529-5G
2-Fluor-p-toluidin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluor-p-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 71°C
Smeltepunkt: 3°C
Massefylde: 1.11
Flammepunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00040975
CAS-nummer: 452-80-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&vid=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %