6-Chlor-o-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A1959-25G A1959-5G
TCIAA1959-25GEA 1150 DKK
TCIAA1959-25G TCIAA1959-5G
6-Chlor-o-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Kogepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 1,152 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007679
CAS-nummer: 87-63-8
EINECS: 201-759-2
UN nummer: 3429
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4268e6cbaa96f2d988ed9affe55fbc5f2b00160&vid=b4268e6cbaa96f2d988ed9affe55fbc5f2b00160&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %