2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylaniline
A1510-25G
A1510-5G
TCIAA1510-25GEA
821
DKK
TCIAA1510-25G
TCIAA1510-5G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin ≥97.0% (by GC)
2-Chlor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅ClF₃N Molekylvægt: 195.57 g/mol Kogepunkt: 40°C Flammepunkt: 71°C |
MDL Number:
MFCD00272565 CAS-nummer: 433-94-3 EINECS: 207-091-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |