2-Chlor-p-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A1437-25G A1437-5G
TCIAA1437-25GEA 731 DKK
TCIAA1437-25G TCIAA1437-5G
2-Chlor-p-toluidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chlor-p-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Kogepunkt: 224°C
Smeltepunkt: 7°C
Massefylde: 1,151 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 99°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007666
CAS-nummer: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN nummer: 3429
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&vid=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %