2-Chlor-4-(trifluoromethyl)anilin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
A1511-25G A1511-5G
TCIAA1511-25GEA 747 DKK
TCIAA1511-25G TCIAA1511-5G
2-Chlor-4-(trifluoromethyl)anilin ≥97.0% (by GC)
2-Chlor-4-(trifluoromethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molekylvægt: 195.57 g/mol
Kogepunkt: 89
Flammepunkt: 103°C
MDL Number: MFCD00042563
CAS-nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&vid=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %