2-Butylanilin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1766-25G B1766-5G
TCIAB1766-25GEA 3680 DKK
TCIAB1766-25G TCIAB1766-5G
2-Butylanilin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 126°C
MDL Number: MFCD00130033
CAS-nummer: 2696-85-7
EINECS: 220-272-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64bee1670c5d8d513e2fabf15274f64b9b44637a&vid=64bee1670c5d8d513e2fabf15274f64b9b44637a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %