2-Brom-p-toluidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
B0540-25G
B0540-5G
TCIAB0540-25GEA
427
DKK
TCIAB0540-25G
TCIAB0540-5G
2-Brom-p-toluidin ≥98.0% (by GC)
2-Brom-p-toluidin
Formel:
C₇H₈BrN Molekylvægt: 186.05 g/mol Kogepunkt: 240°C Smeltepunkt: 26 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007635 CAS-nummer: 583-68-6 EINECS: 209-515-7 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |