α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
B2544-25G B2544-5G
TCIAB2544-25GEA 2380 DKK
TCIAB2544-25G TCIAB2544-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin ≥98.0% (by GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-2,5-xylidin
Formel: C₈H₅F₆N
Molekylvægt: 229.12 g/mol
Kogepunkt: 177°C
Flammepunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00074940
CAS-nummer: 328-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=496b716383447b43f2790ced3d816b6fdfabf2ea&vid=496b716383447b43f2790ced3d816b6fdfabf2ea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %