Dipropylamin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Propyl-1-propanamine
D0930-25ML D0930-500ML D0930-100ML
TCIAD0930-25MLEA 132 DKK
TCIAD0930-25ML TCIAD0930-500ML TCIAD0930-100ML
Dipropylamin ≥99.0% (by GC)
Dipropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molekylvægt: 101.19 g/mol
Kogepunkt: 108°C
Smeltepunkt: –63°C
Flammepunkt: 7°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009362
CAS-nummer: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN nummer: 2383
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03343
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2ba88a5aee0e8ff1b29cd20c759b3f6e5fe7fa&vid=fe2ba88a5aee0e8ff1b29cd20c759b3f6e5fe7fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %