4-Nitrobenzyl alkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
N0180-25G N0180-100G
TCIAN0180-25GEA 132 DKK
TCIAN0180-25G TCIAN0180-100G
4-Nitrobenzyl alkohol ≥98.0% (by GC)
4-Nitrobenzyl alkohol
Formel: C₇H₇NO₃
Kogepunkt: 185°C
Smeltepunkt: 90…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007376
CAS-nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de2c9c03b32f2802a2b71a89eb44671d42e365f&vid=5de2c9c03b32f2802a2b71a89eb44671d42e365f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C