Dibutylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
D0218-25ML
D0218-500ML
TCIAD0218-25MLEA
132
DKK
TCIAD0218-25ML
TCIAD0218-500ML
Dibutylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Dibutylamin
Formel:
C₈H₁₉N Kogepunkt: 159°C Smeltepunkt: -59°C Massefylde: 0,759 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 43°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009429 CAS-nummer: 111-92-2 EINECS: 203-921-8 UN nummer: 2248 ADR: 8,II Merck Index: 14,03032 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |