α-Brom-4-iodtoulen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
I0571-25G I0571-5G
TCIAI0571-25GEA 1610 DKK
TCIAI0571-25G TCIAI0571-5G
α-Brom-4-iodtoulen ≥97.0% (by GC)
α-Brom-4-iodtoulen
Formel: C₇H₆BrI
Molekylvægt: 296.93 g/mol
Smeltepunkt: 80
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00209656
CAS-nummer: 16004-15-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb9d7eedeb79626f61d20b3f1f78f02472d5bee&vid=acb9d7eedeb79626f61d20b3f1f78f02472d5bee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C