3,5-Difluorbenzylbromid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-3,5-difluorotoluene
D2631-25G D2631-5G
TCIAD2631-25GEA 1510 DKK
TCIAD2631-25G TCIAD2631-5G
3,5-Difluorbenzylbromid ≥98.0% (by GC)
3,5-Difluorbenzylbromid
Formel: C₇H₅BrF₂
Kogepunkt: 65°C
Massefylde: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00010304
CAS-nummer: 141776-91-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&vid=913dfd07500f4ea131557cf72d2527f0b07a91ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %