3,4,5-Trifluorbenzylbromid ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(Bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene, α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluene
T2464-1G T2464-5G
TCIAT2464-1GEA 173 DKK
TCIAT2464-1G TCIAT2464-5G
3,4,5-Trifluorbenzylbromid ≥97.0% (by GC)
3,4,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molekylvægt: 225.01 g/mol
Massefylde: 1.689
Flammepunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00083528
CAS-nummer: 220141-72-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=251e45d12dc4d89b0f3b6ca185c6550a578f94a9&vid=251e45d12dc4d89b0f3b6ca185c6550a578f94a9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %