2,4,5-Trifluorbenzylbromid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
T2386-1G T2386-5G
TCIAT2386-1GEA 247 DKK
TCIAT2386-1G TCIAT2386-5G
2,4,5-Trifluorbenzylbromid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Kogepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 21 °C
MDL Number: MFCD00061209
CAS-nummer: 157911-56-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=955c2b8d1a3fafc7a43a9724214938771fa94319&vid=955c2b8d1a3fafc7a43a9724214938771fa94319&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %