2,3,4-Trifluorbenzylbromid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene, α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluene
T2462-1G
T2462-5G
TCIAT2462-1GEA
222
DKK
TCIAT2462-1G
TCIAT2462-5G
2,3,4-Trifluorbenzylbromid ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trifluorbenzylbromid
Formel:
C₇H₄BrF₃ Kogepunkt: 182 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 21 °C Massefylde: 1,71 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 91°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00061233 CAS-nummer: 157911-55-2 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |