3-Methoxybenzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0851-25ML M0851-5ML
TCIAM0851-25MLEA 788 DKK
TCIAM0851-25ML TCIAM0851-5ML
3-Methoxybenzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 141°C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008115
CAS-nummer: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b382fb111a6e70b7b5fdc93a64021d4531a83de5&vid=b382fb111a6e70b7b5fdc93a64021d4531a83de5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %