3,4-Difluorbenzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D3373-1G D3373-5G
TCIAD3373-1GEA 279 DKK
TCIAD3373-1G TCIAD3373-5G
3,4-Difluorbenzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Kogepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 31 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00010145
CAS-nummer: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN nummer: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&vid=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %