2-Fluorbenzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0538-25G F0538-5G
TCIAF0538-25GEA 887 DKK
TCIAF0538-25G TCIAF0538-5G
2-Fluorbenzylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluorbenzylamin
Formel: C₇H₈FN
Kogepunkt: 75°C
Massefylde: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 67°C
MDL Number: MFCD00008107
CAS-nummer: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f2698a43fa8dfa52e3adb97b80be7119d02382&vid=e3f2698a43fa8dfa52e3adb97b80be7119d02382&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %