Acelainsyre ≥80.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A0561-25G A0561-500G
TCIAA0561-25GEA 132 DKK
TCIAA0561-25G TCIAA0561-500G
Acelainsyre ≥80.0% (by GC)
Acelainsyre
Formel: C₉H₁₆O₄
Kogepunkt: 360°C
Smeltepunkt: 106 °C
Massefylde: 1,0287 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004432
CAS-nummer: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 14,00905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cc197c25358a606244fcd69e5626dfb080e269d&vid=2cc197c25358a606244fcd69e5626dfb080e269d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C