1,7-Octadien ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Octa-1,7-diene
O0104-25ML
O0104-500ML
O0104-100ML
TCIAO0104-25MLEA
197
DKK
TCIAO0104-25ML
TCIAO0104-500ML
TCIAO0104-100ML
1,7-Octadien ≥97.0% (by GC)
1,7-Octadiene
Formel:
C₈H₁₄ Kogepunkt: 120°C Smeltepunkt: -70°C Massefylde: 0,7313 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 9°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008668 CAS-nummer: 3710-30-3 EINECS: 223-054-9 UN nummer: 2309 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |