1,6-Heptadiyn ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0483-5ML H0483-1ML
TCIAH0483-5MLEA 624 DKK
TCIAH0483-5ML TCIAH0483-1ML
1,6-Heptadiyn ≥98.0% (by GC)
1,6-Heptadiyn
Formel: C₇H₈
Kogepunkt: 112°C
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0,8164 g/cm³ (17 °C)
Flammepunkt: 9°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014925
CAS-nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf39905fd19b74115ee154a579ebc1a7acbd4f6d&vid=bf39905fd19b74115ee154a579ebc1a7acbd4f6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %