Hexamethylen-1,6-diisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexamethylene diisocyanate
H0324-25ML H0324-500ML H0324-100ML
TCIAH0324-25MLEA 156 DKK
TCIAH0324-25ML TCIAH0324-500ML TCIAH0324-100ML
Hexamethylen-1,6-diisocyanat ≥98.0% (by GC)
Hexamethylen-1,6-diisocyanat
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Kogepunkt: 255°C
Smeltepunkt: –67 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 138°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002047
CAS-nummer: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN nummer: 2281
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f64a050b16dcbfe2c9afb36e0e45269e6d2e6f9b&vid=f64a050b16dcbfe2c9afb36e0e45269e6d2e6f9b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %