1,5-Decadiyn ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1724-1ML D1724-5ML
TCIAD1724-1MLEA 509 DKK
TCIAD1724-1ML TCIAD1724-5ML
1,5-Decadiyn ≥97.0% (by GC)
1,5-Decadiyn
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00041651
CAS-nummer: 53963-03-4
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50d3e1178df7cf5059cacf30797253cad00ed66c&vid=50d3e1178df7cf5059cacf30797253cad00ed66c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %