1,4-Diaminobutan 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Putrescine, 1,4-Butanediamine, Tetramethylendiamine
D0239-25G D0239-400G
TCIAD0239-25GEA 165 DKK
TCIAD0239-25G TCIAD0239-400G
1,4-Diaminobutan 98,0 GC, T
1,4-Diaminobutane
Formel: C₄H₁₂N₂
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 159°C
Flammepunkt: 60°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008235
CAS-nummer: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN nummer: 2925
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e65d4281d10d3dc19500b7fc97fb35051fdc899c&vid=e65d4281d10d3dc19500b7fc97fb35051fdc899c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency