Diethylsuccinat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
S0103-25G S0103-500G
TCIAS0103-25GEA 189 DKK
TCIAS0103-25G TCIAS0103-500G
Diethylsuccinat ≥99.0% (by GC)
Diethylsuccinat
Formel: C₈H₁₄O₄
Kogepunkt: 196°C
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 104°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009208
CAS-nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&vid=ab1ef2ddf5f88e954d3e53dc48a2988020b2dd55&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %