Ravsyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
S0100-25G S0100-500G
TCIAS0100-25GEA 148 DKK
TCIAS0100-25G TCIAS0100-500G
Ravsyre ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ravsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Kogepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 182 °C
Massefylde: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Index: 14,08869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&vid=9b4744e028c2dd66fc6553370daff69dea95225c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency