3,5-Dimethylphenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D3474-25G D3474-5G
TCIAD3474-25GEA 1220 DKK
TCIAD3474-25G TCIAD3474-5G
3,5-Dimethylphenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
3,5-Dimethylphenylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Kogepunkt: 205°C
Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 84°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013868
CAS-nummer: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4101c5760f270a0c3d7655df617a2fa9e048009e&vid=4101c5760f270a0c3d7655df617a2fa9e048009e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %