4-Ethyl-m-xylen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
E0241-1ML E0241-5ML
TCIAE0241-1MLEA 706 DKK
TCIAE0241-1ML TCIAE0241-5ML
4-Ethyl-m-xylen ≥95.0% (by GC)
4-Ethyl-m-xylen
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 186°C
Massefylde: 0,8763 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039905
CAS-nummer: 874-41-9
EINECS: 212-860-6
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac8cfb157d5a4bf7bb6c3ff10679aa31eaa9021c&vid=ac8cfb157d5a4bf7bb6c3ff10679aa31eaa9021c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %