2,6-Dimethylphenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
I0410-25G I0410-5G
TCIAI0410-25GEA 1460 DKK
TCIAI0410-25G TCIAI0410-5G
2,6-Dimethylphenylisocyanat ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethylphenylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Kogepunkt: 113°C
Massefylde: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 86°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002012
CAS-nummer: 28556-81-2
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&vid=a343095cd4acbfd579bfb027954662adaa32a936&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %