3',5'-Difluoracetophenon ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
D3425-25G D3425-5G
TCIAD3425-25GEA 1100 DKK
TCIAD3425-25G TCIAD3425-5G
3',5'-Difluoracetophenon ≥97.0% (by GC)
3',5'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
MDL Number: MFCD00042489
CAS-nummer: 123577-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b372a70cb05f5d312fd6de1a56b1bdb512d2c4ff&vid=b372a70cb05f5d312fd6de1a56b1bdb512d2c4ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C