1,3-Diaminopropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
D0114-25ML D0114-500ML
TCIAD0114-25MLEA 132 DKK
TCIAD0114-25ML TCIAD0114-500ML
1,3-Diaminopropan ≥98.0% (by GC)
1,3-Diaminopropane
Formel: C₃H₁₀N₂
Molekylvægt: 74.13 g/mol
Kogepunkt: 133°C
Smeltepunkt: -12
Flammepunkt: 49°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008228
CAS-nummer: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN nummer: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&vid=fc67498bbed4c03359d298c4168ba4d3bbc96a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %