1,3-Bis(chlormethyl)benzen ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Bis(chloromethyl)benzene, m-Xylene dichloride, m-Xylylene dichloride
D1015-25G D1015-500G D1015-100G
TCIAD1015-25GEA 386 DKK
TCIAD1015-25G TCIAD1015-500G TCIAD1015-100G
1,3-Bis(chlormethyl)benzen ≥96.0% (by GC)
1,3-Bis(chlormethyl)benzen
Formel: C₈H₈Cl₂
Kogepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 33…35 °C
Massefylde: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000912
CAS-nummer: 626-16-4
EINECS: 210-932-1
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb3f77977a182502111cfc38e3f0c23834f8b4d4&vid=fb3f77977a182502111cfc38e3f0c23834f8b4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %