2,3-Difluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D3497-5G D3497-1G
TCIAD3497-5GEA 321 DKK
TCIAD3497-5G TCIAD3497-1G
2,3-Difluortoluen ≥98.0% (by GC)
2,3-Difluortoluen
Formel: C₇H₆F₂
Kogepunkt: 119°C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 17°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631506
CAS-nummer: 3828-49-7
EINECS: 442-630-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eeec1f71a203019f90aa9455b2e99640383abfd&vid=1eeec1f71a203019f90aa9455b2e99640383abfd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %