1,2-Propylendiamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Diaminopropane
D0113-25ML D0113-500ML
TCIAD0113-25MLEA 132 DKK
TCIAD0113-25ML TCIAD0113-500ML
1,2-Propylendiamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Propylendiamin
Formel: C₃H₁₀N₂
Kogepunkt: 120°C
Smeltepunkt: –37 °C
Massefylde: 0,8584 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 33°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008089
CAS-nummer: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN nummer: 2258
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05600af166b6f5e08b650954dae43b7c7ccfa811&vid=05600af166b6f5e08b650954dae43b7c7ccfa811&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %