1,2-Bis(dimethylamino)methan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
T0969-25ML T0969-500ML T0969-100ML
TCIAT0969-25MLEA 263 DKK
TCIAT0969-25ML TCIAT0969-500ML TCIAT0969-100ML
1,2-Bis(dimethylamino)methan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Bis(dimethylamino)methan
Formel: C₅H₁₄N₂
Kogepunkt: 84°C
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 0,7494 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 2°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008328
CAS-nummer: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN nummer: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1cb96ee1e3c4a6963c943e818fdd25348ebb526&vid=d1cb96ee1e3c4a6963c943e818fdd25348ebb526&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %