1,2-Bis(chlormethyl)benzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0429-25G D0429-500G
TCIAD0429-25GEA 362 DKK
TCIAD0429-25G TCIAD0429-500G
1,2-Bis(chlormethyl)benzen ≥99.0% (by GC)
1,2-Bis(chlormethyl)benzen
Formel: C₈H₈Cl₂
Kogepunkt: 241°C
Smeltepunkt: 54…55 °C
Massefylde: 1,393 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000903
CAS-nummer: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
UN nummer: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37809d220f3ff24b31c0571a43701b31f237b88d&vid=37809d220f3ff24b31c0571a43701b31f237b88d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency