3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride, 1,2,3-Trichloro-5-(trifluoromethyl)benzene
T2281-25G T2281-5G
TCIAT2281-25GEA 345 DKK
TCIAT2281-25G TCIAT2281-5G
3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluen ≥98.0% (by GC)
3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluen
Formel: C₇H₂Cl₃F₃
Kogepunkt: 113°C
Smeltepunkt: –6°C
Massefylde: 1,6003 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 98°C
MDL Number: MFCD00035985
CAS-nummer: 50594-82-6
EINECS: 256-636-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c902f92963b7036d6c91d334eabd8947d0aa24fe&vid=c902f92963b7036d6c91d334eabd8947d0aa24fe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %